Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Enghalsflaschen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kautex™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE lassen sich dank ihrer rechteckigen Größe einfach lagern und sparen Platz im Labor.
2.45 € - 811.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Enghalsflasche |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung |
Material | HDPE |
Halsausführung | Eng |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10258920
|
Kautex™
2000083970 |
0.1 l |
3.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17818157
|
Kautex™
2000083970 |
0.1 l |
811.00 €
544 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17848157
|
Kautex™
2000083971 |
0.25 l |
523.89 €
247 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17838157
|
Kautex™
2000083972 |
0.5 l |
293.90 €
122 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15971441
|
Kautex™
2000083973 |
1 l |
403.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17808157
|
Kautex™
2000071149 |
2.5 l |
208.91 €
27 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10469860
|
Kautex™
2000083972 |
0.5 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10196300
|
Kautex™
2000083973 |
1 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10054740
|
Kautex™
2000083971 |
0.25 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10156400
|
Kautex™
2000071149 |
2.5 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Quadratischer Querschnitt
- Vertieftes Beschriftungsfeld
- Keine Kappe. Vier Verschlussarten sind separat lieferbar
- Ideal für Flüssigkeiten, auslaufsicher
- Verpackung
- Senden von Proben
- Transport
- Lagerung
Spezifikation
Enghalsflasche | |
Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung | |
Eng | |
Eine enge |
Naturfarben | |
HDPE | |
Nein | |
Quadratisch |