missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ TRICHTER HDPE FUER 10L KANISTER KANISTER
Marke: Semadeni™ 4172
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
10 L | |
HDPE | |
325 mm |
Marke: Semadeni™ 4172
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
10 L | |
HDPE | |
325 mm |