missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ HDPE Rotilabo™ Wide Neck Bottle

Catalog Number 10188331
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4000 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Produkttyp Wide Neck Bottle
Kapazität (metrisch) 4000 mL
Innendurchmesser (metrisch) 68.5 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 142mm
Zertifizierung/Konformität Wide Neck Bottle, 4000mL, 142mm H, 68.5mm I.D, Natural, HDPE, UN Approved, With Black plastic Cap Made of PP with PE foam Insert 1,5mm, Wide Neck Enables Easy Filling, With UN-X Approval for Solid Materials
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'