Learn More
Kautex™ LDPE-Rundflasche mit schmalem Hals, Serie 301, mit Stopfen, Ecru
Artikelnummer. 10477841
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
14 mm
18 mm
28 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
20 Stück
3200 Stück
4 Stück
50 Stück
850 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Hals unitSize
10477841 1000 ml 28 mm 4 Stück
15624147 10 ml 14 mm 100 Stück
17808107 10 ml 14 mm 3200 Stück
10361032 50 ml 18 mm 50 Stück
17858097 50 ml 18 mm 850 Stück
10437271 100 ml 18 mm 20 Stück
10219531 2000 ml 28 mm 1 Stück
10026061 3000 ml 32 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10477841 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000770508
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die vielseitige naturfarbene Kautex™ Enghals-Rundflasche aus LDPE mit Stopfen kann zum Verpacken und Versenden von Proben sowie für den Transport, den Postversand und die Lagerung verwendet werden.
  • Stopfen im Polybeutel verpackt
  • Flexibel
  • Gute formstabile Eigenschaften
  • Auslaufsicher
  • LPDE
  • Enger Hals
  • Farbe: Naturfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Ecru
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 56 Karton
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 97,5 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Verschlussgröße 21,5 mm
Durchmesser (metrisch) 97.5 mm
Verschlusstyp Schraubkappe