Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flasche mit Graduierungen
Catalog Number p-7083488
Click to view available options
Farbe:
Braun
Weiß
Geeignet für den Einsatz in klinischen, industriellen und mikrobiologischen Anwendungsbereichen.
  • Zum Einsatz in Klinik, Industrie und Mikrobiologie
Compliance
CE-Kennzeichnung, EG N 1935/2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Wattepfropf
Höhe (metrisch) 259 mm
Kapazität (metrisch) 2.5 l
Farbe Braun
Innendurchmesser (metrisch) 77 mm
Material Flasche: HDPE, Kappe: HDPE
Länge (metrisch) 108 mm
Sterilität Nicht steril
Breite (metrisch) 108 mm
Format Quadratische Flasche
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, EG N 1935/2004
Öffnung Quadratisch
Form Square