Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte
- Mit Schraubverschluss und Tragegriff
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Enthält | Tragegriff |
| Material | HDPE |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Produkttyp | Vorratsflasche |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |