Learn More
Huenersdorf™ Dose aus PE, 78x88mm, 250ml, natur, mit Deckel
Marke:  Huenersdorf™ 913100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10589811
  • 3.18 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
250 mL
Deckel mit Haube
Polyethylen
Lebensmittelecht
Stapelbar
1/Packung
78 mm
LDPE
Naturfarben
Rund
Tiefkühlgerät, Spülmaschine, Mikrowelle
Behälter
88 mm