missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorff™ HDPE-Universalbehälter

Der Huenersdorf™ Universalbehälter aus HDPE eignet sich zum Aufbewahren und Transportieren von Laborartikeln. Er ist beständig gegen Säuren und Chemikalien, besitzt einen dicht schließenden Verschluss und lässt sich tiefgefrieren und stapeln.

Marke:  Huenersdorff™ 911400

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.77000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11736745

  • 90.45 € / 20 Stück

Verfügbar ab
04-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Universalbehälter
  • Natürlich für vielfältige Anwendungen
  • Aus lebensmittelechtem Polyethylen
Spezifikation

Spezifikation

1000 ml
136 mm
Deep Freezer, Dishwasher, Microwave
Stackable
20/Packung
Naturfarben
HDPE
LDPE
Food Safe
Dicht schließender Verschluss
Container
Deckel mit Haube
110 mm
Rund
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation