Learn More
Buerkle™ Universelle HDPE-Aufbewahrungsbehälter
Praktische Aufbewahrungsbehälter mit geschlossenen Griffkanten für den sicheren Transport von ausgießbaren oder flüssigen Inhalten. Abgerundete Innenkanten und glatte Innenflächen für eine problemlose Reinigung ermöglichen den Einsatz im Lebensmittel-/Hygienebereich.
55.30 € - 121.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, Verordnung (EU) 10/2011 |
---|---|
Beschreibung | Glatte innere Oberfläche |
Farbe | Weiß |
Material | HDPE |
Form | Rechteckig |
Benachrichtigungen:
Achtung!Achten Sie auf die „Liste der chemischen Beständigkeit“!
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10040521
|
Buerkle™
3418-0129 |
29 L |
55.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13117673
|
Buerkle™
3418-0148 |
48 l |
78.35 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10434492
|
Buerkle™
3418-0194 |
94 l |
121.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- HDPE; weiß
- Stapelbar
Spezifikation
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, Verordnung (EU) 10/2011 | |
Weiß | |
Rechteckig | |
Stapelbar | |
660 mm |
Glatte innere Oberfläche | |
HDPE | |
Lebensmittel- und Hygienebereich | |
Aufbewahrungsbehälter | |
450 mm |