Learn More
VITLAB™ Weithalsflaschen aus HDPE
58.00 € - 69.60 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15252969
|
VITLAB™
92689 |
250 mL |
69.60 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10208721
|
VITLAB™
92889 |
1000 mL |
58.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Weithalsflasche | |
HDPE |