Learn More
Kartell™ BOTTLES WIDE NECK SECURE CAP HDPE, 250 ml,VE=50 St.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
250 ml
1000 mL
Beschreibung
- Mit manipulationssicherer Kappe
- Die Kappe verfügt über einen integrierten Sicherheitsring, der bei aufgeschraubter Kappe festgezogen ist.
- Beim Öffnen bricht der Sicherheitsring.
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 mL |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 90 mm |
Höhe (metrisch) | 229 mm |
Produkttyp | Weithalsflasche |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 30 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Enthält | Manipulationssichere Schraubverschluss |