Beschreibung
Die Fläschchen für die Gaschromatographie (Kopfraum-Fläschchen) sind in verschiedenen Größen erhältlich und werden mit Bördel- oder Schraubverschluss geliefert. Die Kopfraum-Fläschchen müssen einem hohen internen Druck standhalten. Daher ist die Wandstärke von Kopfraum-Fläschchen im Vergleich zu Standardfläschchen für die Flüssigkeitschromatographie höher: 1,2 mm gegenüber 0,9 mm. Kopfraum-Fläschchen sind mit flachem oder abgerundetem Boden erhältlich. Der abgerundete Boden ist stabiler und daher widerstandsfähiger gegenüber dem hohen Druck, der sich während der Erhitzung im Inneren des Fläschchens aufbaut.
- Der Rundboden und die abgerundeten Schultern bieten mehr Stabilität, ermöglichen eine gleichmäßige Erhitzung und garantieren einen sicheren Betrieb bei hohen Temperaturen.
- Dickere Wände (1,2 mm) als Standard-Chromatographiefläschchen (0,9 mm)
- Die Fläschchen verfügen über eine abgeschrägte Öffnung mit HS-Oberfläche, wodurch eine dichtere Versiegelung aufgrund der geringeren Dichtungsfläche zwischen Bördel und Glas erzielt wird.
- Die Fläschchen mit abgerundetem Boden eignen sich ideal für den automatisierten Transport: Die Fläschchen lassen sich leichter in Heizblöcke und Gestelle absenken.
- Verpackt in wiederverschließbaren, manipulationssicheren PP-Kästen zum Schutz vor Kontamination während des Transports und der Lagerung
- Kann in Kombination mit standardmäßigen Aluminiumdichtungen, magnetischen Dichtungen oder Druckentlastungsdichtungen verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| Volumen (metrisch) | 5 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Flaschenhalstyp | Standardhals |
| Modell | Runde Base, Standard-Hals |
| Basisausführung | Rund |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,2 mm |
| Mehr anzeigen |