Learn More
Thermo Scientific™ Hitzeschrumpfbänder für Nalgene™ PETG-Medienflaschen
Artikelnummer. 10314533
Change view
Click to view available options
Halsausführung:
20-415
24-415
38-430
53B
Packungsgröße:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Halsausführung unitSize
10314533 38-430 1000 Stück
10424553 20-415 1000 Stück
10602064 24-415 1000 Stück
10521465 53B 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10314533 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3121600384
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese manipulationssicheren Dichtungen gewährleisten die Integrität des Flascheninhalts. Die Wärmeschrumpfbänder sind gammastabil und mit einer perforierten Abreiß-Funktion zum einfachen Entfernen ausgestattet.
Mit diesen Thermo Scientific™ Hitzeschrumpfbändern für Thermo Scientific™ Nalgene™ PET-Medienflaschen ist die Integrität des Flascheninhalts sichergestellt. Schrauben Sie einfach den Thermo Scientific Nalgene Verschluss mit dem empfohlenen Drehmoment fest und schieben Sie das Wärmeschrumpfband über Verschluss und Flaschenhals. Erwärmen Sie das Band. Dadurch schrumpft das Band fest auf Verschluss auf und bildet ein manipulationssicheres Siegel.
  • Gamma-stabile Bänder mit perforiertem  ”Reißfaden” für einfache Entfernung.
  • Die Bänder sind in vier Größen erhältlich und passen für Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen.
  • 1.000 Stück pro Karton (zwei Beutel mit Zipverschluss à 500 Stück).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PETG
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Drehmoment 27 – 33 in.-lb
Drehmomentschlüssel-Aufsätze 2195-1438
Halsausführung 38-430
Produkttyp Hitzeschrumpfband
Zur Verwendung mit (Geräte) Quadratische PETG-Medienflasche, 125 bis 1.000 ml