Learn More
Biochrom Heated Cell Holder for Novaspec III+ and Novaspec
Für Thermostatmessungen bei 37 °C.
Marke: Biochrom 80-3007-13
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Beheizter Zellenhalter
- Zur Verwendung mit Biochrom Novaspec III+ und Novaspec Pro Spektralphotometern
Spezifikation
Novaspec III+ und Novaspec Pro Spektralphotometer | |
Reusable | |
Novaspec III+ und Novaspec Pro Spektralphotometer |
Beheizter Zellenhalter | |
Temperierte Messungen bei 37 °C | |
37 °C |