Learn More
Epredia™ Beheizte Pinzette
Beheizte Epredia™ Pinzetten zur Verwendung mit der Epredia™ HistoStar™ Ausgießstation. In mehreren Größen erhältlich.
560.00 € - 685.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Epredia™ HistoStar™ Ausgießstation |
---|---|
Produkttyp | Beheizte Pinzette |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12638216
|
Epredia™
A81010035 |
Blau; 4 mm-Spitze |
560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12618216
|
Epredia™
A81010033 |
Rot; 1 mm Spitze |
685.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12628216
|
Epredia™
A81010034 |
Gelb; 2 mm Spitze |
560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Beheizte Thermo Scientific™ Pinzetten zur Verwendung mit der Thermo Scientific™ HistoStar™ Ausgießstation. In mehreren Größen erhältlich.
Spezifikation
Epredia™ HistoStar™ Ausgießstation | |
Beheizte Pinzette |