Learn More
Horst™ Heizkabel, selbstbegrenzendes HBRC 85
Preisgünstiger, hochwertiger Mantel aus Fluorpolymer.
Marke:  Horst™ 21446
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15889435
  • 23.16 € / 1.50 Meter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Selbstbegrenzend.
  • Flexibel.
  • Preisgünstig.
  • Ausgestattet mit hochwertigem Fluoropolymer-Mantel.
Spezifikation
Spezifikation
Biegeradius:35 mm; Dicke:5,9 mm
230 V
31 W/m bei 5 °C
Max. erlaubte Umgebungstemperatur:85 °C
10,5 m
Kupfer, elektrische Isolierung, Fluorpolymer
5,9 m