Learn More
Brannan Heavy Duty Anemometer with Temperature and Humidity Meter
Artikelnummer. 31810744
Change view
Click to view available options
Gastyp:
Oxygen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gastyp unitSize
31810744 Oxygen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31810744 Lieferant Brannan Lieferanten-Nr. 13/490/0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Anemometer for air velocity and air volume.
  • Measures air velocity and air volume with thermometer and humidity meter
  • Large LCD with green, yellow and red light indication
  • Supplied with calibration certificate and sturdy protective pouch
  • Air velocity level indication
  • Max min / Avg / data hold function
  • Low battery indication
  • Audible alarm
  • Auto power off
Spezifikation
Typ Anemometer/Thermometer
Genauigkeit ±3% (Full Scale)
Luftstromrate 0.4 to 35 m/sec. (1.4 to 122.5 km/hr.)
Gehäusematerial ABS Plastic
Float Material Polypropylene
Gastyp Oxygen
Nenndruck 100 psig
Display LCD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wind Speed Meter
Kennwerte der Stromversorgung 3 x AA Batteries