Learn More
Keystone Cleanroom Products Hochleistungsausführung SMS Autoklavierbeutel
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Beschreibung
- Praktisches, zeitsparendes Selbstverschlusssystem
- Deutliche Verbesserung gegenüber dem Zuschneiden und Umwickeln mit Folien und Klebeband
- Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO6-Reinraum
- Starkes, reißfestes 50 g/m²-Gewebe SMS Material
- Die Unterverpackung erfolgt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Herstellungslosnummer und Herstellungsdatum zur Rückverfolgbarkeit.
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 50 gsm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | CoC |
| Verschlusstyp | Selbstklebend |
| Farbe | Hellblau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisation |
| Material | Nicht gewebter Stoff |
| Sterilität | Nicht steril |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |