Learn More
Hederacosid C, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hederacoside C |
| CAS | 14216-03-6 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C59 H96 O26 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Olean-12-en-28-oic acid, 3-[[2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-α-L-arabinopyranosyl]oxy]-23-hydroxy-, O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl ester, (3β,4α)-, Glucopyranose, O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-, 1-ester with 3β-[[2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-α-L-arabinopyranosyl]oxy]-23-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, β-D- (8CI), 23-Hydroxy-3β-[(O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-α-L-arabinopyranosyl)oxy]olean-12-en-28-oic acid O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl ester, 3-O-α-L-Rhamnopyranosyl-(1→2)-α-L-arabinopyranosylhederagenin 28-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside, Akebia saponin PK, Akeboside Sth, Clematangoside A, Glycoside L-H2, Hederacoside C, Hederagenin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl(1→2)-α-L-arabinopyranosyl-28-O-α-L-rhamnopyranosyl(1→4)-β-D-glucopyranosyl(1→6)-β-D-glucopyranoside, Hederasaponin C, Hederoside H1, Kalopanaxsaponin B, Kizuta saponin K12, Koronaroside B, Pericarsaponin Pk, Pulchinenoside B5, Pulsatilla saponin F, Saponin K12, Saponin PK, Tauroside H2, Tauroside St-H2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C59H96O26/c1-24-34(63)38(67)42(71)49(78-24)83-46-29(20-60)80-48(45(74)41(46)70)77-22-30-37(66)40(69)44(73)51(81-30)85-53(75)59-17-15-54(3,4)19-27(59)26-9-10-32-55(5)13-12-33(56(6,23-61)31(55)11-14-58(32,8)57(26,7)16-18-59)82-52-47(36(65)28(62)21-76-52)84-50-43(72)39(68)35(64)25(2)79-50/h9,24-25,27-52,60-74H,10-23H2,1-8H3/t24-,25-,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33-,34-,35-,36-,37+,38+,39+,40-,41+,42+,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49-,50-,51-,52-,55-,56-,57+,58+,59-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@H]3O[C@@H](OC(=O)[C@]45CCC(C)(C)C[C@H]4C6=CC[C@@H]7[C@@]8(C)CC[C@H](O[C@@H]9OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]9O[C@@H]%10O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]%10O)[C@@](C)(CO)[C@@H]8CC[C@@]7(C)[C@]6(C)CC5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-Name | [(2S,3R,4S,5S,6R)-6-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxymethyl]-3,4,5-Trihydroxyoxan-2-yl] (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-10-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-Dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4a-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1221.38 |
| Mehr anzeigen |