Beschreibung
- Hohe Leistungsfähigkeit für schnelles Erreichen der Zieltemperatur und für konstante Werte auch bei Verwendung hochpolarer Lösungsmittel.
- Umweltfreundlich durch die Verwendung natürlicher Kältemittel (R-290) und ein effizientes Kühlsystem mit energiesparenden Ventilatoren.
- Touchscreen-Controller mit Glasoberfläche und integrierter Füllstandsanzeige
- RS-232-Anschluss zur Aktivierung Ihres Geräts über ein Hei-VAP Expertensteuerung oder Ultimative Kontrolle oder über die Heidolph Laborsoftwarelösungen
- Reduzierte Betriebsgeräusche für komfortables Arbeiten dank drehzahlgeregelter Lüfter, die Ihren Anforderungen entsprechen
- Für Anwendungen von -10 °C bis +40 °C mit einer Temperaturkonstanz von ±0,5 °C, zuverlässige Kühlung für unterschiedliche Arbeitsabläufe
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5,5 bis 9,0 l |
| Kondensatortyp | Luftgekühlt |
| Kühlleistung | 700 W bei 20 °C |
| Flussrate | 10 l/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
| Temperaturbereich | -10 bis 40 °C |
| Typ | Umlaufkühler |
| Steckertyp | EU-Stecker |
| Elektrische Anforderungen | 230 V/50 Hz |
| Spannung | 230 V |