Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Industrial B mit Glassatz
Die Eigenschaften des Rotationsverdampfers Hei-VAP Industrial B sind identisch mit denen des Hei-VAP Industrial, abzüglich einiger Sicherheitsmerkmale, und er ist ideal für begrenzte Budgets.
Marke:  Heidolph™ 518-23100-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 120.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10015791
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Universal heating bath accommodates water or other bath fluids allowing for temperature settings up to 180°C
  • Receiver cassettes protect against threat of glassware breakage
  • Comes as standard with integrated refill water system, spillover prevention and a release valve at the bottom
  • Optional Base Cart is fully-maneuverable with removable panels for storage of vacuum pump, glassware, solvents or accessories
  • Certification according to GMP available for this model: validation for installation (IQ) and operating qualification (OQ)
  • Large touch screen control panel with illuminated displays for all process parameters, programmable ramps
Features identical specifications as the Hei-VAP Industrial, but for limited budgets and comes without these safety aspects:
  • Metal frame and safety glass guard hood covering the bath
  • High-impact PMMA door covering the glassware assembly
  • High-impact PMMA latching doors which cover the receiving flask cassettes
Spezifikation
Spezifikation
6 to 160 rpm
7 in. touchpanel
Glassware set A - (1) descending condenser, (1) expansion vessel, (1) 20 L evaporating flask, (1) 10 L receiving flask
±1°C
Glassware Assembly Rotary Evaporator
20°C to 180°C
For solutions that tend to splash and foam
IP20
4000 W