Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Industrial B mit Glassatz
Die Eigenschaften des Rotationsverdampfers Hei-VAP Industrial B sind identisch mit denen des Hei-VAP Industrial, abzüglich einiger Sicherheitsmerkmale, und er ist ideal für begrenzte Budgets.
Marke: Heidolph™ 518-29102-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Das universelle Heizbad eignet sich für Anwendungen mit Wasser oder Öl mit einer Temperatur bis 180 °C
- Kassettensystem für Auffangkolben
- Verfügt über eine automatische Badnachspeisung für Wasser, einen Überlaufschutz und ein Bodenablassventil
- Räumliche Flexibilität und Stauraum durch optionalen Unterbau
- IQ-OQ Abnahme und Dokumentation ist für dieses Modell möglich
- Kontrollpanel mit allen Programmen zur automatisierten Destillation, Vakuum-Controller und Display für alle Prozessparameter
Dieses Modell entspricht in seiner Funktionalität exakt dem Hei-VAP Industrial, wird jedoch für begrenzte Budgets um diese sicherheitsrelevanten Aspekte reduziert:
- Implosionsschutzhaube über dem Verdampferkolben
- PMMA-Schutzscheibe vor dem Glassatz
- PMMA-Schutzscheibe vor dem Auffangkolben
Spezifikation
6 to 160 rpm | |
7 in. touchpanel | |
Glassware set KC - (1) 20 L evaporating flask and (2) 10 L receiving flasks | |
±1°C | |
Glassware Assembly Rotary Evaporator |
20°C to 180°C | |
Condensate trap for low-boiling solvents - cooling by dry-ice | |
IP20 | |
4000 W | |
Yes |