Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Industrial S Glassatz RC .
Entwickelt für höchste Sicherheit und für Verdampfungsprozesse mit hoher Kapazität. Der Heidolph™ Hei-VAP Rotationsverdampfer, industrielles Modell, ist mit einem beleuchteten Verdampfungskolben für erhöhte Sichtbarkeit ausgestattet.
Marke:  Heidolph™ 518-12100-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 120.00000kg
Artikelnummer. 10436291
  • 28546.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
22-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragende Anwendersicherheit durch die besonders schlagfeste, transparente PMMA-Tür.
  • Das beschlagfreie Sicherheitsglas und die Schutzhaube aus Metall bieten ausgezeichneten Schutz für den Anwender.
  • Der Verdampfungskolben wird während des Betriebs beleuchtet, um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten.
  • Das Universalheizbad eignet sich für Wasser oder andere Badflüssigkeiten und ermöglicht Temperatureinstellungen bis zu 180 °C.
  • Empfängerkassetten und zusätzliches PMMA-Türgehäuse schützen vor Glasbruch.
  • Standardmäßig mit integriertem Wassernachfüllsystem, Überlaufschutz und einem Ablassventil am Boden
  • Der optionale, vollständig manövrierbare Gerätewagen verfügt über herausnehmbare Einlegeböden zur Lagerung von Vakuumpumpe, Glaswaren, Lösungsmitteln oder Zubehör.
  • Für dieses Modell sind die folgenden GMP-Zertifizierungen verfügbar: Validierung für Installation (IQ) und Betrieb (OQ).
  • Großes Touchscreen-Bedienfeld mit beleuchteter Anzeige aller Prozessparameter, programmierbare Rampe
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 60529, IP 20
Ja
690 mm
120 kg
6 bis 160 U/min
4600 W
RC
IP 20
4000 W
Hei-VAP Industrial
Rotationsverdampfer
970 mm
1600 mm
20 °C bis 180 °C
4.5 W
970 x 1.600 x 690 mm
±1 °C