Learn More
Hämatoxylinhydrat, 80 % (Trockengewicht), Wasser < 8 %, Thermo Scientific™
34.40 € - 265.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 517-28-2
Summenformel C16H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.282
MDL-Nummer MFCD00078111
InChI-Schlüssel WZUVPPKBWHMQCE-VYIIXAMBSA-N
Synonym hematoxylin, hydroxybrasilin
PubChem CID 45029742
IUPAC-Name (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES C1C2=CC(=C(C=C2C3C1(COC4=C3C=CC(=C4O)O)O)O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15462917
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
047223.14
25g
85.10 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 21-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15472917
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
047223.22
100g
265.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 28-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15452917
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
047223.06
5g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
517-28-2
302.282
WZUVPPKBWHMQCE-VYIIXAMBSA-N
45029742
C1C2=CC(=C(C=C2C3C1(COC4=C3C=CC(=C4O)O)O)O)O
C16H14O6
MFCD00078111
hematoxylin, hydroxybrasilin
(6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol
Spezifikation
Hematoxylin hydrate
517-28-2
∼200°C (decomposition)
C16H14O6
91399
hematoxylin, hydroxybrasilin
Soluble in 95% ethanol(1mg/mL).
WZUVPPKBWHMQCE-VYIIXAMBSA-N
(6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol
45029742
Pulver
Water <8%
Braun nach crèmefarben
(Trockengewicht)
MFCD00078111
14,4637
25g
Light sensitive
C1C2=CC(=C(C=C2C3C1(COC4=C3C=CC(=C4O)O)O)O)O
302.282
302.29 (Anhydrous)
80%