Learn More
Hämatoxylin-Trihydrat, Fisher BioReagents
Marke: Fisher Bioreagents BP2523-5
Weitere Details : CAS : 517-28-2 Netto-Gewicht : 0.06000kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Beschreibung
Hämatoxylin-Trihydrat wird hauptsächlich als Färbemittel in der Mikroskopie verwendet.Chemische Identifikatoren
517-28-2 | |
302.282 | |
Natural Black I | |
(6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol |
C16H14O6 | |
WZUVPPKBWHMQCE-VYIIXAMBSA-N | |
45029742 | |
C1C2=CC(=C(C=C2C3C1(COC4=C3C=CC(=C4O)O)O)O)O |
Spezifikation
Hematoxylin Trihydrate | |
C16H14O6 | |
Natural Black I | |
WZUVPPKBWHMQCE-VYIIXAMBSA-N | |
(6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol | |
290 to 292nm | |
Report % | |
Pulver/Feststoff | |
100°C | |
5g |
517-28-2 | |
15, 4672 | |
Pass Test | |
C1C2=CC(=C(C=C2C3C1(COC4=C3C=CC(=C4O)O)O)O)O | |
302.282 | |
45029742 | |
356.4 | |
Bernsteinfarbiges Glas | |
Bernsteinfarbig |