missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hemopexin Antibody (036), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18623351 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18623351 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18623351 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289686PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Hemopexin Monoclonal antibody specifically detects Hemopexin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Hemopexin
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 036
Konjugat PerCP
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias beta-1B-glycoprotein, FLJ56652, hemopexin, HX
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Hemopexin (Accession#: NP_000604.1; Met 1-His 462).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3263
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.