Learn More
Heneicosansäure, 99%
Artikelnummer. 10424195 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10424195 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10266830 1 g Glasflasche 1 Gramm
10461631 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10424195 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 204691000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2363-71-5 | C₂₁H₄₂O₂| 326,55 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2363-71-5
Summenformel C21H42O2
Molekulargewicht (g/mol) 326.55
MDL-Nummer MFCD00002805
InChI-Schlüssel CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym heneicosanoic acid, n-heneicosanoic acid, heneicosylic acid, henicosanoate, heneicosanate, heneicosanoate, n-heneicosanoate, heneicosanoicacid, heneicosanic acid, n-heneicosylic acid
PubChem CID 16898
ChEBI CHEBI:39248
IUPAC-Name Henicosansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heneicosanoic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 74.0°C to 76.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 170.0°C (0.1 mbar)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)19CO2H
Menge 100 mg
Beilstein 02, I, 179
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether, hot acetone and hot hydrocarbons
Formelmasse 326.55
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Glänzendes flauschiges kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke