Learn More
heneicosansäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-140374
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
2363-71-5
C21H42O2
326.55
MFCD00002805
CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
heneicosanoic acid, n-heneicosanoic acid, heneicosylic acid, henicosanoate, heneicosanate, heneicosanoate, n-heneicosanoate, heneicosanoicacid, heneicosanic acid, n-heneicosylic acid
16898
CHEBI:39248
Henicosansäure
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
2363-71-5
C21H42O2
326.55
MFCD00002805
CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
heneicosanoic acid, n-heneicosanoic acid, heneicosylic acid, henicosanoate, heneicosanate, heneicosanoate, n-heneicosanoate, heneicosanoicacid, heneicosanic acid, n-heneicosylic acid
16898
CHEBI:39248
Henicosansäure
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Heneicosanoic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 74.0°C to 76.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 170.0°C (0.1 mbar)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)19CO2H
Menge 100 mg
Beilstein 02, I, 179
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether, hot acetone and hot hydrocarbons
Formelmasse 326.55
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Glänzendes flauschiges kristallines Pulver