Learn More
BINDER™ HEPA-Luftfilter
HEPA-Luftfilter - an der Frischluftzuführung vom Gerät; Filterklasse H14 (gem. EN 1822-1:2009, > 99,995 % bei 0,3 µm)
Marke: BINDER™ 8012-0076
1173.46 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- An Frischluftzufuhr für Einheit; Filterklassifikation H14 (gem. EN 1822-1:2009, > 99.995 % bei 0.3 μm)
Bestellinformation
ForUseWithApplication
Spezifikation
HEPA-Luftfilter – an der Frischluftzuführung vom Gerät; Filterklasse H14 (gemäß EN 1822-1:2009, > 99,995 % (bei 0,3 µm) | |
BINDER Kammern FED 400 | |
HEPA Frischluftfilter |