Learn More
Thermo Scientific™ HEPA-Ersatzfilter und Reinigungssets
Artikelnummer. 10034162 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
HEPA-Filter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
10034162 HEPA-Filter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10034162 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 760175
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Kann verwendet werden mit: Für Modelle mit Wasserummantelung, Steri-Cycle und Direktwärmemodelle (31X, 32X, 37X und 38X) und Inkubatoren der Serie 8000
Sorgen Sie für messbare Luftqualität der Klasse 100 mit Thermo Scientific™ HEPA-Ersatzfiltern und Reinigungskits.
HEPA-Filter
  • 99,97 % Filterung bei 0,3 μm
  • Kompatibel mit allen Thermo Scientific™ Forma™ Inkubatoren der Serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ Inkubatoren und Forma™ Inkubatoren der Serie 310 (mit HEPA-Filter)
  • Hauptkammerfilter einzeln oder zusammen mit den anderen Kammerfiltern erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HEPA-Ersatzfilter
Zur Verwendung mit (Geräte) Für wasserummantelte Modelle, Steri-Cycle- und Direktwärmemodelle (31X, 32X, 37X und 38X) und Inkubatoren der 8000er-Serie
Beleuchtung LED
Typ HEPA-Filter