Learn More
Heparan Sulfate Proteoglycan 2 Antibody (A71), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-23522PCP
Artikelnummer. 18412992
  • 564.00 € / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Descripción
Descripción
Heparan Sulfate Proteoglycan 2 Monoclonal antibody specifically detects Heparan Sulfate Proteoglycan 2 in Human, Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Affinity Purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Heparan Sulfate Proteoglycan 2
Monoclonal
PerCP
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Bovine
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoaffinity Chromatography
A71
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoaffinity Purification
basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, endorepellin (domain V region), heparan sulfate proteoglycan 2, HSPG, perlecan, perlecan proteoglycan, PLCSchwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), PRCAN, SJA, SJS, SJS1
Bovine corneal endothelial cells
0.1 mL
Cell Biology
3339
Store at 4C in the dark.
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado