Learn More
Heparin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440672 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440672 10 mg 10 Milligramm
11450672 50 mg 50 Milligramm
11460672 100 mg 100 Milligramm
11470672 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11440672 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219411410
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Heparin wird üblicherweise als Antikoagulans verwendet; es bindet an Antithrombin III, einen natürlich vorkommenden Plasmaprotease-Inhibitor, und beschleunigt die Rate, mit der Antithrombin III Koagulationsproteasen (Faktor Xa und Thrombin) hemmt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9041-08-1
MDL-Nummer MFCD00081689
Synonym Heparinsäure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heparin
Namenshinweis Natriumsalz vom Schwein
Farbe Farblos oder weiß
Menge 10 mg
Formelmasse ≈3000
Physikalische Form Pulver/Lösung
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heparin Sodium Salt, Porcine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: heparin sodium salt