Learn More
Heparin-Natrium, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15815558 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mU
100 kU
500 kU
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 K-Einheiten
1000 K-Einheiten
500 K-Einheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15815558 1 mU Kunststoffflasche 1000 K-Einheiten
15885548 100 kU Kunststoffflasche 100 K-Einheiten
15895548 500 kU Kunststoffflasche 500 K-Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15815558 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J16920.B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 9041-08-1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heparin Sodium Salt
Physikalische Form Pulver
Menge 1 mU
MDL-Nummer MFCD00081689