missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hepassocin/FGL1 Antibody (1052936) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30663912 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30663912 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30663912 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB112302MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Hepassocin/FGL1 Monoclonal antibody specifically detects Hepassocin/FGL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Hepassocin/FGL1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1052936
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias fibrinogen-like 1, fibrinogen-like protein 1, hepassocin, hepatocellular carcinoma-related sequence, Hepatocyte-derived fibrinogen-related protein 1, HFREP-1, HFREP1MGC12455, HP-041, LFIRE1, LFIRE-1, Liver fibrinogen-related protein 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Hepassocin/FGL1, Met1-Ile312, Accession # BAB70690
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2267
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.