missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biomex™ Hepatitis E virus (HEV) Seroconversion Panels
Biomex™ Hepatitis E virus (HEV) Seroconversion Panels are intended for standard testing by diagnostic manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-marked surveillance of IgM/IgG antibody test systems and methods.
N.V.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | −20°C to -80°C |
---|---|
Beschreibung | Single donor |
Produkttyp | Hepatitis E virus |
Produktcode | Marke | Menge | Testspezifität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Testspezifität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15819857
|
Biomex™
SCP-HEV-004A |
11 x 1.0 mL Vials | Period of 47 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15899857
|
Biomex™
SCP-HEV-008A |
11 x 1.0 mL Vials | Period of 105 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15829857
|
Biomex™
SCP-HEV-004B |
11 x 1.5 mL Vials | Period of 47 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15809867
|
Biomex™
SCP-HEV-008B |
11 x 1.5 mL Vials | Period of 105 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15899847
|
Biomex™
SCP-HEV-003A |
12 x 1.0 mL Vials | Period of 114 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15809857
|
Biomex™
SCP-HEV-003B |
12 x 1.5 mL Vials | Period of 114 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15879857
|
Biomex™
SCP-HEV-007A |
17 x 1.0 mL Vials | Period of 152 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15889857
|
Biomex™
SCP-HEV-007B |
17 x 1.5 mL Vials | Period of 152 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15839857
|
Biomex™
SCP-HEV-005A |
20 x 1.0 mL Vials | Period of 140 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15849857
|
Biomex™
SCP-HEV-005B |
20 x 1.5 mL Vials | Period of 140 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15859857
|
Biomex™
SCP-HEV-006A |
23 x 1.0 mL Vials | Period of 168 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15869857
|
Biomex™
SCP-HEV-006B |
23 x 1.5 mL Vials | Period of 168 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15859847
|
Biomex™
SCP-HEV-001A |
8 x 1.0 mL Vials | Period of 77 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15879847
|
Biomex™
SCP-HEV-002A |
8 x 1.0 mL Vials | Period of 84 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15869847
|
Biomex™
SCP-HEV-001B |
8 x 1.5 mL Vials | Period of 77 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15889847
|
Biomex™
SCP-HEV-002B |
8 x 1.5 mL Vials | Period of 84 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15819867
|
Biomex™
SCP-HEV-009A |
9 x 1.0 mL Vials | Period of 133 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15829867
|
Biomex™
SCP-HEV-009B |
9 x 1.5 mL Vials | Period of 133 Days |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Descripción
- Illustrates the onset and decline of IgM and IgG Hepatitis E virus antibodies from one individual over a period of time.
- Serves as validation tool for diagnostic sensitivity, determination of analytical sensitivity, identification of cut-off values or to study the humoral immune response to this infection.
- Wash hands thoroughly after handling.
- Do not eat, drink or smoke when using this product.
- Avoid the release to the environment.
Especificaciones
−20°C to -80°C | |
Single donor | |
Hepatitis E virus |