Learn More
HEPES, freie Säure, > 98 %, MP Biomedicals™
Catalog Number p-4404396
45.68 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
7365-45-9
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
2-4-2-Hydroxyethyl-Piperazin-1-yl-Ethansulfonsäure, 4-2-Hydroxyethyl-1-Piperazinethansulfonsäure, 1-Piperazinethanschwefelsäure, 4-2-Hydroxyethyl, Mononatriumsalz, HEPES, 4-2-Hydroxyethylpiperazin-1-Ethansulfonsäure, N-2-Hydroxyethylpiperazin-n'-Ethansulfonat, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
23831
CHEBI:42334
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
7365-45-9
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
2-4-2-Hydroxyethyl-Piperazin-1-yl-Ethansulfonsäure, 4-2-Hydroxyethyl-1-Piperazinethansulfonsäure, 1-Piperazinethanschwefelsäure, 4-2-Hydroxyethyl, Mononatriumsalz, HEPES, 4-2-Hydroxyethylpiperazin-1-Ethansulfonsäure, N-2-Hydroxyethylpiperazin-n'-Ethansulfonat, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
23831
CHEBI:42334
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Chemischer Name oder Material HEPES
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 98 %
Menge 25 g
IUPAC-Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
Formelmasse 238.3
Physikalische Form Pulver