Learn More
HEPES, freie Säure, > 98 %, MP Biomedicals™
Marke:  MP Biomedicals 0210192683
Weitere Details : CAS : 7365-45-9 Netto-Gewicht : 1.36080kg
Menge 250 g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324389
  • 181.00 € / 250 Gramm
Verfügbar ab
27-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7365-45-9
238.302
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
2-[4-(2-hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
C8H18N2O4S
MFCD00006158
2-4-2-Hydroxyethyl-Piperazin-1-yl-Ethansulfonsäure, 4-2-Hydroxyethyl-1-Piperazinethansulfonsäure, 1-Piperazinethanschwefelsäure, 4-2-Hydroxyethyl, Mononatriumsalz, HEPES, 4-2-Hydroxyethylpiperazin-1-Ethansulfonsäure, N-2-Hydroxyethylpiperazin-n'-Ethansulfonat, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
CHEBI:42334
C1CN(CCN1CCO)CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
HEPES
250 g
> 98 %
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
23831
238.3
Weiß
7365-45-9
C8H18N2O4S
2-4-2-Hydroxyethyl-Piperazin-1-yl-Ethansulfonsäure, 4-2-Hydroxyethyl-1-Piperazinethansulfonsäure, 1-Piperazinethanschwefelsäure, 4-2-Hydroxyethyl, Mononatriumsalz, HEPES, 4-2-Hydroxyethylpiperazin-1-Ethansulfonsäure, N-2-Hydroxyethylpiperazin-n'-Ethansulfonat, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
C1CN(CCN1CCO)CCS(=O)(=O)O
238.302
CHEBI:42334
Pulver