Learn More
HEPES, freie Säure, UltraPure Bioreagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5383276
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
7365-45-9
C8H18N2O4.HCl
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
CHEBI:42334
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
7365-45-9
C8H18N2O4.HCl
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
CHEBI:42334
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie Molekularbiologie; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemischer Name oder Material HEPES, freie Säure
Namenshinweis Freie Säure
Menge 100 g
Verpackung Poly-Flasche
Formelmasse 238.31
Güte UltraPure Bioreagenz