Learn More
Ursodeoxycholsäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 329740050
Weitere Details : CAS : 506-12-7 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
506-12-7 | |
270.44 | |
KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N | |
10465 | |
Heptadecansäure |
C17H34O2 | |
MFCD00002751 | |
margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate | |
CHEBI:32365 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
Spezifikation
Heptadecanoic acid | |
Glasflasche | |
Weiß | |
5g | |
506-12-7 | |
C17H34O2 | |
MFCD00002751 | |
15, 5816 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone | |
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O | |
270.44 | |
CHEBI:32365 | |
Glänzende Flocken oder kristallines Pulver |
Authentic | |
364°C | |
59°C to 61°C | |
95% | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)15CO2H | |
02, 376 | |
margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate | |
KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N | |
Heptadecansäure | |
10465 | |
270.44 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- Heptadecanoic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.