Learn More
Heptafluor-2-Iodpropan, 97 %, stab. mit Kupferpulver, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11379215
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
677-69-0
C3F7I
295.926
MFCD00042089
BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
heptafluoroisopropyl iodide, perfluoroisopropyl iodide, heptafluoro-2-iodopropane, 2-iodoheptafluoropropane, propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodo, 2-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-2-iodo, perfluoro-2-iodopropane, heptafluoroisopropyliodide, 2-heptafluoroisopropyliodide
33978
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-Iodpropan
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)I
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
677-69-0
C3F7I
295.926
MFCD00042089
BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
heptafluoroisopropyl iodide, perfluoroisopropyl iodide, heptafluoro-2-iodopropane, 2-iodoheptafluoropropane, propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodo, 2-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-2-iodo, perfluoro-2-iodopropane, heptafluoroisopropyliodide, 2-heptafluoroisopropyliodide
33978
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-Iodpropan
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Heptafluoro-2-iodopropane
Namenshinweis stabilized with copper powder
Schmelzpunkt -56°C
Dichte 2.1
Siedepunkt 38°C
Strukturformel (CF3)2CFI
Brechungsindex 1.33
Menge 5 g
Beilstein 1841228
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 295.93
Reinheit (%) 97%