Learn More
Alfa Aesar™ Heptafluor-2-Iodpropan, 97 %, stab. mit Kupferpulver
30.74 € - 257.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 677-69-0
Summenformel C3F7I
Molare Masse (g/mol) 295.926
MDL-Nummer MFCD00042089
InChI-Schlüssel BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoroisopropyl iodide, perfluoroisopropyl iodide, heptafluoro-2-iodopropane, 2-iodoheptafluoropropane, propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodo, 2-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-2-iodo, perfluoro-2-iodopropane, heptafluoroisopropyliodide, 2-heptafluoroisopropyliodide
PubChem-CID 33978
IUPAC-Name 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-Iodpropan
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)I
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11379215
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L16523.06
5g
30.74 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11389215
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L16523.14
25g
89.21 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11399215
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L16523.22
100g
257.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
677-69-0
295.926
BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
33978
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)I
C3F7I
MFCD00042089
heptafluoroisopropyl iodide, perfluoroisopropyl iodide, heptafluoro-2-iodopropane, 2-iodoheptafluoropropane, propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodo, 2-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-2-iodo, perfluoro-2-iodopropane, heptafluoroisopropyliodide, 2-heptafluoroisopropyliodide
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-Iodpropan
Spezifikation
Heptafluoro-2-iodopropane
1.33
38°C
5g
677-69-0
(CF3)2CFI
1841228
BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-Iodpropan
33978
97%
2.1
Light sensitive
-56°C
stabilized with copper powder
C3F7I
MFCD00042089
heptafluoroisopropyl iodide, perfluoroisopropyl iodide, heptafluoro-2-iodopropane, 2-iodoheptafluoropropane, propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodo, 2-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-2-iodo, perfluoro-2-iodopropane, heptafluoroisopropyliodide, 2-heptafluoroisopropyliodide
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)I
295.926
295.93
Sicherheitsdatenblatt (SDS)