Learn More
Heptafluorbuttersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022231
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
375-22-4
C4HF7O2
214.039
MFCD00004171
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
9777
CHEBI:39426
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutansäure
C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
375-22-4
C4HF7O2
214.039
MFCD00004171
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
9777
CHEBI:39426
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutansäure
C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Heptafluorobutyric acid is an ion pair reagent for reverse-phase HPLC. It is used in the sequencing, synthesis, and solubilizing of proteins and peptides. It is used as mobile phase modifier for enhancement of selectivity in the HPLC analysis of histone proteins. It is an effective additive for zinc electrodeposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heptafluorbuttersäure ist ein Ionenpaarreagenz für die Umkehrphase-HPLC. Es wird bei der Sequenzierung, Synthese und Solubilisierung von Proteinen und Peptiden eingesetzt. Es wird als mobiler Phasenmodifikator zur Erhöhung der Selektivität in der HPLC-Analyse von Histonproteinen eingesetzt. Es ist ein wirksames Additiv für die Zinkelektrolyse.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Toluol, Äther, Ethanol und Benzol.       
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Heptafluorobutyric acid
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.648
Siedepunkt 120°C to 121°C
Flammpunkt None
Geruch Unpleasant
Strukturformel CF3CF2CF2CO2H
Brechungsindex 1.3
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1426882
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,toluene,ether,ethanol and benzene.
Formelmasse 214.04
Reinheit (%) 99%