Learn More
Heptafluorobutyric Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Perfluorobutanoic acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13) |
| Formelmasse | 213.9865 |
| Reinheit (%) | >95% |