Learn More
Heptafluorbuttersäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080933
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
336-59-4
C8F14O3
410.06
MFCD00000432
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
67643
CHEBI:39424
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoat
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
336-59-4
C8F14O3
410.06
MFCD00000432
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
67643
CHEBI:39424
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoat
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Heptafluorobutyric anhydride is used as a derivatization reagent for gas chromatography - mass mass spectrometry analysis of the stereoisomer content of synthetic peptides. It is a GC derivatizing agent used to prepare volatile derivatives of amino acids and other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heptafluorbuttersäureanhydrid wird als Derivatisierungsreagenz für die Gaschromatographie-Massenspektrometrieanalyse des Stereoisomergehalts synthetischer Peptide verwendet. Ist ein GC-Derivatisierungsmittel, das zur Herstellung flüchtiger Derivate von Aminosäuren und anderen biologisch aktiven Verbindungen verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit halogenierten Lösungsmitteln. Unmischbar mit polaren Lösungsmitteln.
Hinweise
Inkompatibel mit feuchter Luft, Wasser, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Heptafluorobutyric anhydride
Schmelzpunkt -43°C
Dichte 1.662
Siedepunkt 108°C to 110°C
Geruch Stench
Strukturformel (CF3CF2CF2CO)2O
Brechungsindex 1.287
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with halogenated solvents. Immiscible with polar solvents.
Formelmasse 410.06
Reinheit (%) 98%