Learn More
Heptahelicen, TRC
Artikelnummer. 30407505
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407505 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2966501MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Heptahelicene
CAS 16914-68-4
Summenformel C30 H18
Menge 1 mg
Synonym Dinaphtho[2,1-c:1',2'-g]phenanthrene
InChI-Formel InChI=1S/C30H18/c1-3-7-25-19(5-1)9-11-21-13-15-23-17-18-24-16-14-22-12-10-20-6-2-4-8-26(20)28(22)30(24)29(23)27(21)25/h1-18H
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3ccc4ccc5ccc6ccc7ccccc7c6c5c4c23
IUPAC-Name Heptacyclo[16.12.0.02,15.03,12.04,9.021,30.024,29]triaconta-1,3(12),4,6,8,10,13,15,17,19,21(30),22,24,26,28-pentadecaen
Molekulargewicht (g/mol) 378.464
Formelmasse 378.141