Learn More
Heptakis-6-Jod-6-Deoxy-β-Cyclodextrin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Chelat-/Komplexierungsreagenz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Heptakis-6-iodo-6-deoxy-β-cyclodextrin |
Schmelzpunkt | 218°C to 222°C |
Farbe | Weiß |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 mg |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,hot methylethyleneglycol |
Formelmasse | 1904.28 |
Physikalische Form | Fest |