Learn More
Heptane-(n) 99+%, HPLC Grade For HPLC and Laboratory Use, Chem Lab
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Spezifikation
Schmelzpunkt | -90°C |
Farbe | Farblos |
Azidität | < 0.0005 meq/g |
Dichte | 0.69 g/mol |
Siedepunkt | 98°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | -4 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Prozentgehaltsbereich | > 99% |