Learn More
Heptansäure, 98 %. Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10092000
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-14-8
C7H14O2
130.19
MFCD00004426
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
8094
CHEBI:45571
Heptansäure
CCCCCCC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-14-8
C7H14O2
130.19
MFCD00004426
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
8094
CHEBI:45571
Heptansäure
CCCCCCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Heptanoic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -10.5°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 223.0°C to 223.4°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5CO2H
Brechungsindex 1.4210 to 1.4240
Menge 1 L
Beilstein 02,338
Merck Index 15,4695
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.24g/100mL (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, dmf, chloroform, petrol, soluble in most organic solvents
Viskosität 3.40 mPa.s (30°C)
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver