Learn More
Heptanoylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Heptanoyl Chloride |
| CAS | 2528-61-2 |
| Summenformel | C7H13ClO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Enanthoyl Chloride, Enanthyl Chloride, Heptanoic Acid Chloride, n-Heptanoyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H13ClO/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC-Name | Heptansäurechlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.63 |
| Formelmasse | 148.0655 |