Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 Incubator, 165 L, Electropolished Stainless Steel
The Thermo ScientificTM HeracellTM VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Marke: Thermo Scientific™ 51030476
Beschreibung
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
- 165 l-Vollkupferkammer mit kompakter Stellfläche, leicht stapelbar
- Verstellbare, perforierte Einlegeböden
- Außentür mit wechselbarem Türanschlag für mehr Flexibilität
- Ein Lüfter in der Kammer verteilt sanft saubere, feuchte Luft in der Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
- Schnelle Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger für stabile Kultivierungsbedingungen
- Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb bei Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch zu minimieren
- In die Kammer integrierter HEPA-Filter filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Luftvolumen in der Kammer
- Die Reinraumqualität der Luft gemäß ISO 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von fünf Minuten erzielt
- Kontinuierlicher Schutz durch Minimierung der Möglichkeit, dass Kontaminanten sich auf Innenoberflächen festsetzen
- Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur
- Kondensationsfreie Innenkammer verhindert Nährboden für Verunreinigungen
- 5x schnellere Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit als bei herkömmlichen Wasserschalendesigns
- Duale Temperaturfühler für Übertemperaturschutz mit Betriebssicherung
- Wahlweise Wärmeleitfähigkeits(TC)-CO2-Sensor mit Kompensation der relativen Luftfeuchtigkeit oder Einzelstrahl-Infrarot(IR)-CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen
- O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
- Über Nacht stattfindender Zyklus erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig
- 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen)
- Helles, an der Tür angebrachtes Display für einfachen Zugang und gute Sichtbarkeit
- Sprachauswahl erleichtert die Bedienung: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
Spezifikation
5,8 cu. ft. | |
USB und optional 4 bis 20 mA | |
165 L | |
1 bis 20% | |
LED | |
> 93 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
57,6 x 47 x 60,7 cm (22,7 x 18,5 x 23,9 in.) | |
183 lb. |
CE, CSA | |
Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator, Innenkammer aus 100 % Vollkupfer mit HEPA-Filter, Steri-Run Sterilisationszyklus, IR180Si CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz | |
100 % Kupfer | |
IR-Sensor | |
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % | |
3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C | |
Integrierter Tank | |
34,6 x 25,1 x 35,4 in. (88 x 63,7 x 90 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |